Stampa…
Camere climatiche, serie ICH
Fornitore: MEMMERT
ICH110 ICH110L ICH260 ICH260L ICH260LT01 ICH260LT81 ICH750 ICH750L
390-0663EA 9969 EUR
390-0663 390-0665 390-0666 390-0668 MEMMICH260LT01 MEMMICH260LT81 390-0669 390-0671
Camere climatiche, serie ICH
Camere di prova Camere per fotostabilità
La gamma ICH di camere climatiche offre un controllo rapido e preciso della temperatura da 10 a 60 °C, con umidità relativa dal 10 all'80%. Le unità con raffreddamento a compressore sono dotate di camera interna e alloggiamento in acciaio inox, per garantire una lunga durata in servizio e una pulizia semplice. I modelli ICH sono completi di controllo dell'umidità, i modelli ICH L sono caratterizzati da controllo di umidità e luce, mentre i modelli ICH C offrono controllo di umidità e di CO₂ elettronico con azzeramento automatico, sistema di misurazione NDIR e sistema autodiagnostico.
  • TwinDISPLAY di uso semplice e intuitivo con 2 display TFT. ControlCOCKPIT con porta USB. Parametri ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius o Fahrenheit), velocità della ventola, ora del programma, umidità relativa, illuminazione, fusi orari e ora legale
  • Due sensori PT100 in un circuito a 4 fili per monitoraggio reciproco, presa del controllo delle funzioni in caso di errore
  • Dati di protocollo registrati visualizzati su ControlCOCKPIT (max 10 000 valori, corrispondenti a circa 1 settimana)
  • Interfaccia Ethernet per la lettura del registro dei protocolli e per il caricamento e l'implementazione dei programmi oltre che per la registrazione online
  • Protezione multipla da sovratemperatura con allarme acustico e visivo: dispositivo di sicurezza per monitoraggio elettronico della temperatura TWW classe 3.3 o TWB classe 2 regolabile su display (dispositivo indipendente regolabile per sovratemperatura, per la protezione di campioni e camera) e limitatore meccanico di temperatura TB (classe di protezione 1) a norma DIN12880. La funzione AutoSAFETY regola automaticamente la temperatura al valore impostato in un range liberamente regolabile. Impostazione dei singoli valori min/max per sovra o sottotemperatura
Tutti i modelli sono caratterizzati da controllo intuitivo e software di registrazione AtmoCONTROL, che utilizza simboli drag-and-drop per l'immissione dei valori. Il software consente di monitorare online massimo 32 apparecchiature collegate ed è in grado di inviare un messaggio di allarme automatico a uno o più indirizzi e-mail. È possibile programmare in modo rapido e semplice processi complessi con aumento progressivo. Le camere sono ideali per eseguire test di stabilità e per lo stoccaggio di prodotti farmaceutici conformemente alle norme ICH Q1A e Q1B opzione 2 (unità di illuminazione opzionale 8000 Lux richiesta per ICH L) e a standard mondiali analoghi per test di stabilità di cosmetici e alimenti. I modelli ICH C con controllo di umidità e CO₂ sono ideali per eseguire test sui materiali da costruzione o per applicazioni nel campo della biologia cellulare a temperature inferiori a quella ambiente.
Informazioni per l'ordine: senza griglie o ripiani (griglie in acciaio inox, ripiani forati o griglie rinforzate da ordinare separatamente). Gamma di accessori e opzioni montate in fabbrica, quali moduli luci a LED, porte di accesso e prese interne, disponibili su richiesta. Contattare Avantor per ulteriori dettagli prima di eseguire l'ordine, in quanto tali accessori non possono essere montati a posteriori.
Attenzione: Per ulteriori dettagli sulla gamma di ripiani e griglie, visitare il sito Web vwr.com o contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.