Stampa…
Incubatori con raffreddamento, serie ICP
Fornitore: MEMMERT
ICP110 ICP260 ICP450 ICP750
390-0613EA 6771 EUR
390-0613 390-0614 390-0615 390-0617
Incubatori con raffreddamento, serie ICP
Incubatori Incubatori refrigerati
Gamma di incubatori con raffreddamento con range di temperatura da valori inferiori a 0 fino a 60 °C. Le unità garantiscono tempi di riscaldamento e raffreddamento rapidi e precisi con consumi energetici limitati. Tutti i modelli sono dotati di camera interna e alloggiamento in acciaio inox, per garantire una lunga durata in servizio e una pulizia semplice. Negli incubatori con raffreddamento a compressore sono integrati un registratore di dati e un timer digitale regolabile da 1 minuto a 99 giorni e 23 ore.
  • Modelli TwinDISPLAY, ideali per processi complessi con aumento progressivo:
  • Stufe di uso semplice e intuitivo con 2 display TFT. Parametri ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius o Fahrenheit), velocità della ventola, ora del programma, fusi orari e ora legale. ControlCOCKPIT con porta USB
  • Due sensori PT100 in un circuito a 4 fili per monitoraggio reciproco, presa del controllo delle funzioni in caso di errore
  • Dati di protocollo registrati visualizzati su ControlCOCKPIT (max 10000 valori, corrispondenti a circa 1 settimana)
  • Interfaccia Ethernet per la lettura del registro dei protocolli e per il caricamento e l'implementazione dei programmi oltre che per la registrazione online
  • Protezione multipla da sovratemperatura con allarme acustico e visivo: dispositivo di sicurezza per monitoraggio elettronico della temperatura TWW classe 3.3 o TWB classe 2 regolabile su display (dispositivo indipendente regolabile per sovratemperatura, per la protezione di campioni e incubatore) e limitatore meccanico di temperatura TB (classe di protezione 1) a norma DIN 12 880. La funzione AutoSAFETY regola automaticamente la temperatura al valore impostato in un range liberamente regolabile. Impostazione dei singoli valori minimo / massimo per sovra o sottotemperatura
Tutti i modelli sono caratterizzati da controllo intuitivo e software di registrazione AtmoCONTROL, che utilizza simboli drag-and-drop per l'immissione dei valori. Il software consente di monitorare online massimo 32 apparecchiature collegate ed è in grado di inviare un messaggio di allarme automatico a uno o più indirizzi e-mail. È possibile programmare in modo rapido e semplice processi complessi con aumento progressivo. La funzione SetpointWAIT impedisce l'avvio del processo prima del raggiungimento della temperatura impostata. Questa caratteristica può essere utilizzata anche con i sensori PT100 aggiuntivi posizionabili liberamente, per avviare il processo al raggiungimento della temperatura impostata su tutti i punti di rilevamento.
Informazioni per l'ordine: forniti senza ripiani o griglie (ripiani, vassoi o griglie in acciaio inox da ordinare separatamente). Gamma di accessori e opzioni montate in fabbrica, quali porte di accesso, prese interne e luci, disponibili su richiesta. Contattare Avantor per ulteriori dettagli prima di eseguire l'ordine, in quanto tali accessori non possono essere montati a posteriori.
Attenzione: Per ulteriori dettagli sulla gamma di ripiani e griglie, visitare il sito Web vwr.com o contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.