Stampa…
Apparato per filtrazione
Fornitore: DWK Life Sciences
257105451 257106304
516-0431EA 894 EUR
516-0431 SCOT257106304
Apparato per filtrazione
Filtri Imbuti filtranti a membrana
Unità in vetro borosilicato 3.3 Duran®, inserto in PTFE e pinza in alluminio anodizzato, autoclavabili.
  • Imbuto graduato
  • Tutti i componenti sono disponibili come parti di ricambio
Applicazioni tipiche: filtrazione grossolana e ultrafine, filtrazione di terreni per HPLC, analisi dei residui. Per la filtrazione è possibile utilizzare carta da filtro, filtri a membrana (47 mm) o filtri in vetro.