Stampa…
Incubatori ad alta capacità, serie Heratherm™ General Protocol e Advanced Protocol Security
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
51029322 51029325 51029326 51029334 51029337 51029338
390-0696EA 6050 EUR
390-0696 390-0697 390-0698 390-0699 390-0700 390-0701
Incubatori ad alta capacità, serie Heratherm™ General Protocol e Advanced Protocol Security
Incubatori Incubatori standard
Gli incubatori Heratherm™ di capacità elevata sono stati ideati per prevenire l'essiccazione dei campioni. Tutti i modelli sono dotati un ampio display fluorescente a vuoto di semplice lettura e offrono un funzionamento con pulsanti a sfioramento controllato da microprocessore, con sistema di allarme automatico da sovratemperatura per proteggere i campioni.
  • Basso consumo energetico totale: risparmio energetico fino al 25% rispetto alle unità convenzionali
  • Protezione dei campioni delicati mantenendo inalterata l'uniformità di ±0,5 °C e la stabilità della temperatura di 0,4 °C a 37 °C
  • Apertura degli sportelli a più di 180° per un accesso semplice e una rimozione agevole dei ripiani per la pulizia; lo sportello interno in vetro consente di visionare il contenuto senza compromettere i campioni
  • Porta di accesso sulla parte posteriore (Ø 38 mm) per il monitoraggio indipendente dei dati, inclusa di serie
  • Funzione timer per programmare gli orari di accensione o spegnimento per un maggior risparmio energetico
Gli incubatori General Protocol offrono un riscaldamento delicato a convezione naturale per campioni grandi o volumi di campione elevati. Le unità sono dotate di camere interne in acciaio inox anticorrosione semplici da pulire (1,4016), un'interfaccia utente intuitiva, un display di semplice lettura e rotelle bloccabili per posizionamento, stabilità e spostamento semplici nel laboratorio. Possibilità di scelta tra 2 formati, da 400 o 750 litri.
Gli incubatori Heratherm Advanced Protocol Security offrono la convezione forzata tramite una ventola a 2 velocità per applicazioni che richiedono una velocità bassa o alta per una temperatura più stabile e uniforme. Le unità sono dotate di camere interne in acciaio inox (1,4301) e porta di accesso (Ø 42 mm) per sensori esterni, per il monitoraggio indipendente dei dati, o per altri dispositivi per configurazioni specifiche ai test da svolgere. Maggiore versatilità, precisione e affidabilità grazie a un'ampia gamma di funzioni aggiuntive. Possibilità di scelta tra 2 formati, da 400 o 750 litri; le unità sono disponibili anche con esterni in acciaio inox.
Ventola con velocità ridotta per applicazioni che richiedono bassa velocità per evitare l'essiccazione del campione e con alta velocità per una temperatura più stabile e uniforme
Ampio range di temperatura: temp. ambiente da +5 a 105 °C, le unità possono essere utilizzate per alcune applicazioni di essiccazione
Ciclo di decontaminazione certificato a 140 °C, elimina la necessità di autoclavaggio eseguito a parte o l'uso di decontaminanti tossici
Allarme sportello per segnalare all'utente se lo sportello viene lasciato aperto
Timer sofisticato per scegliere in modo semplice l'ora di avvio/arresto, orari settimanali ricorrenti o impostare il funzionamento dell'incubatore in base all'orologio a 24 ore
Informazioni per l'ordine: Con 2 ripiani forati in acciaio inox; sono disponibili ulteriori ripiani come accessori opzionali.