Stampa…
Sistemi UHPLC, ChromasterUltra Rs
Fornitore: VWR Collection
903-0402EA 18090 EUR
903-0402 903-0403 903-0400 903-0401 903-0373
Sistemi UHPLC, ChromasterUltra Rs
Sistemi cromatografici Sistemi completi per HPLC
ChromasterUltra Rs è il risultato di diversi anni di ricerca, sviluppo e dialogo con i clienti, che hanno portato all'introduzione di un sistema UHPLC tra i più avanzati, resistenti e facili da utilizzare disponibili oggi sul mercato. Hitachi-High Technologies è leader mondiale nelle tecnologie per il controllo dei liquidi e per analisi ottiche, oltre che in elettronica a elevate prestazioni. L'obiettivo principale di Hitachi è consistito nel combinare le conoscenze acquisite in queste tre aree per offrire uno dei migliori strumenti per cromatografia in grado di soddisfare le richieste odierne. Per pianificare una dimostrazione con uno dei nostri esperti, mandare un e-mail a chromatography@eu.vwr.com.
  • Very high pressure rating (1400 bar) for high resolution columns
  • High pressure gradient with integrated solvent selector (2×2)
  • Integrated degasser and washing pump
  • Extremely sensitive DAD with capillary flow cell technology
  • Very low noise and high resolution detectors
  • Adaptable cooled autosampler for maximised flexibility
  • Big column oven with optional six-column selector
  • Integrated waste tank and solvent organiser
For the ChromasterUltra Rs UHPLC system there are many different chromatography software packes available, e.g. Hitachi Chromaster Ultra System Manager, Waters Empower 3 and Agilent Openlab EZChrom Edition.
The diode array detector is equipped with a 10 mm total internal capillary flow cell for low noise and high sensitivity. An optional 65 mm total internal reflection flow cell is available with very low noise and the highest sensitivity meaning that the best in resolution and sensitivity is obtained with the ChromasterUltraRs.
The MEM column fitting in the oven allows for the easy installation of columns from all manufacturers with near zero dwell volume. Fitted with a patented, spring loaded coupling mechanism, the MEM fitting allows the user complete flexibility on column choice with no concern about the pre-frit volume variability between different columns.