Stampa…
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21100.0025 8.21100.0100
8.21100.0025EA 56.7 EUR
8.21100.0025 8.21100.0100
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Formula: C₅H₁₂N₂S₂
MDL Number: MFCD00012720
CAS Number: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Visualizza i codici
Solubility 190 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 164.28 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)