Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5108-96-3
Molecular Formula: C5H12N2S2
Formula Weight: 164.29
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 3730472
Formula:
C₅H₁₂N₂S₂ Punto di fusione: 150…155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012720 CAS Number: 5108-96-3 EINECS: 225-834-4 |