Stampa…
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
162050250 162051000 162055000
ACRO162050250EA 42.5 EUR
ACRO162050250 ACRO162051000 ACRO162055000
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate 98%
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Formula: C₅H₁₂N₂S₂
Peso molecolare: 146,3 · 18,0 g/mol
Punto di fusione: 150…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012720
CAS Number: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %