Stampa…
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
342090050 342090250 342091000
ACRO342090050EA 22.7 EUR
ACRO342090050 ACRO342090250 ACRO342091000
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 96%
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Formula: C₇H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 102…104 °C (11 mmHg)
Densità: 1,054 g/cm³
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001411
CAS Number: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %