Stampa…
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
L04528.14 L04528.22
L04528.14EA 44.9 EUR
L04528.14 L04528.22
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Purity: 97+% CAS No.: 611-10-9 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4520 Boiling Point: 225-228° Beilstein Reference: 387787 MDL No.: MFCD00001412
Formula: C₈H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 225…228 °C
Densità: 1,079
Flash Pt: 77 °C (170 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001412
CAS Number: 611-10-9
EINECS: 210-253-0