Stampa…
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
173581000 173585000 173580250
ACRO173581000EA 104 EUR
ACRO173581000 ACRO173585000 ACRO173580250
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Formula: C₈H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 224…228 °C (760 mmHg)
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001412
CAS Number: 611-10-9
EINECS: 210-253-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %