2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 38116-61-9
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 233-238°
Beilstein Reference: 129164
Formula:
C₇H₇NO₃ Punto di fusione: 233…238 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006272 CAS Number: 38116-61-9 EINECS: 253-784-3 |