Stampa…

6-Nitrochromone ≥97%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

H27167.14 H27167.06 H27167.03
H27167.14EA 219 EUR
H27167.14 H27167.06 H27167.03
6-Nitrochromone ≥97%
6-Nitrochromone

Purity: 97% CAS No.: 51484-05-0 Molecular Formula: C9H5NO4 Formula Weight: 191.15 Melting Point: 172-175° MDL No.: MFCD02954226

Formula: C₉H₅NO₄
Punto di fusione: 172…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02954226
CAS Number: 51484-05-0

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR