Renio soluzione standard, 1.000 mg/l Re in acido nitrico dil. AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86703.180EA
102.2
EUR
86703.180
86703.260
Renio soluzione standard, 1.000 mg/l Re in acido nitrico dil. AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di renio
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%