Tungsteno soluzione standard, 1.000 mg/l W in acido nitrico con acido fluoridrico (max. 1%) AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86722.260EA
33.88
EUR
86722.260
86722.180
Tungsteno soluzione standard, 1.000 mg/l W in acido nitrico con acido fluoridrico (max. 1%) AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di tungsteno
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%