Stampa…
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
M0486-25ML M0486-5ML
TCIAM0486-25MLEA 376 EUR
TCIAM0486-25ML TCIAM0486-5ML
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥95.0% (by GC)
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formula: C₇H₁₀
Peso molecolare: 94,16 g/mol
Punto di ebollizione: 115°C
Flash Pt: 11°C
MDL Number: MFCD00001538
CAS Number: 4313-57-9
EINECS: 224-329-6
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&vid=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %