1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Stabilized with 0.01% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 4313-57-9
Molecular Formula: C7H10
Formula Weight: 94.16
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4710
Odour: Characteristic
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1560168
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001538
Formula:
C₇H₁₀ Peso molecolare: 94,16 g/mol Punto di ebollizione: 114…115 °C Densità: 0,838 Flash Pt: 10 °C (50 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001538 CAS Number: 4313-57-9 EINECS: 224-329-6 ADR: 3,II |