Stampa…
N-(Chloroacetyl)morpholine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B21548.06 B21548.03
B21548.06EA 96.9 EUR
B21548.06 B21548.03
N-(Chloroacetyl)morpholine ≥97%
N-(Chloroacetyl)morpholine
Purity: 97+% CAS No.: 1440-61-5 Molecular Formula: C6H10ClNO2 Formula Weight: 163.61 Melting Point: 27-30° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00721939
Formula: C₆H₁₀ClNO₂
Punto di fusione: 27…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00721939
CAS Number: 1440-61-5
EINECS: 215-880-3
UN: 3261
ADR: 8,III