Chromone-3-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A14422.03
A14422.06
A14422.14
A14422.03EA
35.7
EUR
A14422.03
A14422.06
A14422.14
Chromone-3-carboxylic acid ≥98%
Chromone-3-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 39079-62-4
Molecular Formula: C10H6O4
Formula Weight: 190.15
Melting Point: 198-203°
Beilstein Reference: 1074111
Formula:
C₁₀H₆O₄ Peso molecolare: 190,15 g/mol Punto di fusione: 198…203 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017338 CAS Number: 39079-62-4 |