Stampa…
2-Cyclopentylcyclopentanone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: [1,1'-Bi(cyclopentan)]-2-one
C0931-25ML C0931-500ML
TCIAC0931-25MLEA 36 EUR
TCIAC0931-25ML TCIAC0931-500ML
2-Cyclopentylcyclopentanone ≥99.0% (by GC)
2-Cyclopentylcyclopentanone
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 233°C
Flash Pt: 104°C
MDL Number: MFCD00051419
CAS Number: 4884-24-6
EINECS: 225-495-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8819d989aee5205374adc7a0d7a17426775c7998&vid=8819d989aee5205374adc7a0d7a17426775c7998&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %