Stampa…
3-Ethylcyclopentanone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20432.03 B20432.06 B20432.14
B20432.03EA 54.7 EUR
B20432.03 B20432.06 B20432.14
3-Ethylcyclopentanone ≥99%
3-Ethylcyclopentanone
Purity: 99% CAS No.: 10264-55-8 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 31°(88°F) Boiling Point: 171° UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00045445
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112.17 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C
Flash Pt: 31 °C (88 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045445
CAS Number: 10264-55-8
UN: 1224
ADR: 3 III