Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
A10557.06
A10557.14
A10557.22
A10557.06EA
61.6
EUR
A10557.06
A10557.14
A10557.22
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2417-72-3
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 53-58°
Boiling Point: 130-135°/2mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00032453
Formula:
C₉H₉BrO₂ Peso molecolare: 229,07 g/mol Punto di ebollizione: 130…135 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 53…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00032453 CAS Number: 2417-72-3 ADR: 8,III |