Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
306100050
306100250
306101000
ACRO306100050EA
62.1
EUR
ACRO306100050
ACRO306100250
ACRO306101000
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formula:
C₉H₉BrO₂ Punto di ebollizione: 130…135 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 53…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00032453 CAS Number: 2417-72-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 57 °C |
GC | ≥97.5 % |