Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1129-28-8
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 115°/0.8mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051437
Formula:
C₉H₉BrO₂ Punto di ebollizione: 115 °C (0,8 mmHg) Punto di fusione: 43…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051437 CAS Number: 1129-28-8 EINECS: 419-100-4 ADR: 8,III |