Stampa…
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
368630050 368630250 368631000
ACRO368630050EA 71.4 EUR
ACRO368630050 ACRO368630250 ACRO368631000
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 135 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 35…37 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051437
CAS Number: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %