Stampa…
2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B1653-25G B1653-5G
TCIAB1653-25GEA 65 EUR
TCIAB1653-25G TCIAB1653-5G
2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 208°C
MDL Number: MFCD00016583
CAS Number: 5896-17-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5fbdb7adecf0bf7659bedb09b979b1d3264db5e&vid=f5fbdb7adecf0bf7659bedb09b979b1d3264db5e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %