2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 5896-17-3
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 46-47°
Beilstein Reference: 780307
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ Punto di fusione: 46…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016583 CAS Number: 5896-17-3 |