Stampa…
2,3-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D3463-1G D3463-5G
TCIAD3463-1GEA 21 EUR
TCIAD3463-1G TCIAD3463-5G
2,3-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
Flash Pt: 102°C
MDL Number: MFCD00798004
CAS Number: 5779-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4a6163e262182ff7bb6ef1a88bdebd95f2ad57a&vid=a4a6163e262182ff7bb6ef1a88bdebd95f2ad57a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %