2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L17659.06
L17659.14
L17659.06EA
51.3
EUR
L17659.06
L17659.14
2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Purity: 97%
CAS No.: 697-90-5
Molecular Formula: C6H4Cl2IN
Formula Weight: 287.92
Melting Point: 79-81°
Beilstein Reference: 3246130
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007661
Formula:
C₆H₄Cl₂IN Peso molecolare: 287,92 g/mol Punto di fusione: 79…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007661 CAS Number: 697-90-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |