Stampa…

3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: Apremilast Impurity 28

E0835-25G E0835-5G
TCIAE0835-25GEA 84 EUR
TCIAE0835-25G TCIAE0835-5G
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,20 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
MDL Number: MFCD00010128
CAS Number: 1131-52-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df1b8841cd5d0847ea1a270f1435d0a12976dda&vid=8df1b8841cd5d0847ea1a270f1435d0a12976dda&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR