Stampa…
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Apremilast Impurity 28
B24762.06 B24762.14 B24762.22
B24762.06EA 46.1 EUR
B24762.06 B24762.14 B24762.22
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥99%
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 1131-52-8 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 51-53° MDL No.: MFCD00010128
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di fusione: 51…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010128
CAS Number: 1131-52-8