Methyl dimethoxyacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 89-91-8
Molecular Formula: (CH3O)2CHCO2CH3
Formula Weight: 134.13
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4050
Boiling Point: 160-163°
Beilstein Reference: 1757582
MDL No.: MFCD00008484
Formula:
C₅H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 160…163 °C Densità: 1,098 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008484 CAS Number: 89-91-8 EINECS: 201-950-0 |