Stampa…
Methyl dimethoxyacetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
414180250 414180050
ACRO414180250EA 120 EUR
ACRO414180250 ACRO414180050
Methyl dimethoxyacetate 98%
Methyl dimethoxyacetate
Formula: C₅H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 160…163 °C (760 mmHg)
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008484
CAS Number: 89-91-8
EINECS: 201-950-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %