Stampa…
Dibismuth trisulphate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B22007.14 B22007.22 B22007.36
B22007.14EA 54.1 EUR
B22007.14 B22007.22 B22007.36
Dibismuth trisulphate ≥99%
Dibismuth trisulphate
Purity: 99% CAS No.: 7787-68-0 Molecular Formula: Bi2O12S3 Formula Weight: 706.13 Melting Point: 405° dec. Merck Reference: 14,1286 MDL No.: MFCD00036140
Formula: Bi₂O₁₂S₃
Punto di fusione: 405 °C (dec.)
Densità: 5,08
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036140
CAS Number: 7787-68-0
EINECS: 232-129-5
Merck Index: 14,1286