Stampa…
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L06240.18 L06240.30 L06240.09
L06240.18EA 59.9 EUR
L06240.18 L06240.30 L06240.09
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 23598-72-3 Molecular Formula: C11H8ClNO3 Formula Weight: 237.64 Melting Point: 187-192° Beilstein Reference: 791928
Formula: C₁₁H₈ClNO₃
Peso molecolare: 237,64 g/mol
Punto di fusione: 187…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020813
CAS Number: 23598-72-3
EINECS: 245-770-0