9-Bromo-9-phenylfluorene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 55135-66-5
Molecular Formula: C19H13Br
Formula Weight: 321.23
Melting Point: 94-99°
Beilstein Reference: 2561445
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00075522
Formula:
C₁₉H₁₃Br Punto di fusione: 94…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075522 CAS Number: 55135-66-5 UN: 3261 ADR: 8,II |