Stampa…
9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 9-Ethynyl-9H-fluoren-9-ol
L09717.03 L09717.06
L09717.03EA 32.3 EUR
L09717.03 L09717.06
9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98%
9-Ethynyl-9-fluorenol
Purity: 98% CAS No.: 13461-74-0 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.25 Melting Point: 109-110° Beilstein Reference: 2104685
Formula: C₁₅H₁₀O
Peso molecolare: 206,25 g/mol
Punto di fusione: 109…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041555
CAS Number: 13461-74-0