Stampa…
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
165350250 165351000 165352500
ACRO165350250EA 92.8 EUR
ACRO165350250 ACRO165351000 ACRO165352500
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99+%
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate)
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
Punto di ebollizione: 125…128 °C (,1 mmHg)
Punto di fusione: 63…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006703
CAS Number: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 66 °C
HPLC ≥99.0 %