Stampa…
1,2-Benzisoxazole ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
B0969-5G B0969-25G
TCIAB0969-5GEA 103 EUR
TCIAB0969-5G TCIAB0969-25G
1,2-Benzisoxazole ≥96.0% (by GC)
1,2-Benzisoxazole
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Flash Pt: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005852
CAS Number: 271-95-4
EINECS: 205-983-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74debaea59ec692b6666e319fcfdc846707e97e1&vid=74debaea59ec692b6666e319fcfdc846707e97e1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %