Stampa…
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
363501000 363500010
363501000.EA 57 EUR
363501000. 363500010.
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formula: C₂₄H₅₄P₂Pd
Punto di fusione: 258…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094580
CAS Number: 53199-31-8
Visualizza i codici
Appearance Off-white to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pd)