3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 58775-07-8
Molecular Formula: C21H26
Formula Weight: 278.44
Melting Point: 79-82°
MDL No.: MFCD02683109
Formula:
C₂₁H₂₆ Punto di fusione: 79…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683109 CAS Number: 58775-07-8 |