Stampa…
2,7-Di-tert-butylfluorene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
H55430.06 H55430.14
H55430.06EA 103 EUR
H55430.06 H55430.14
2,7-Di-tert-butylfluorene ≥97%
2,7-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98% CAS No.: 58775-05-6 Molecular Formula: C21H26 Formula Weight: 278.43 Melting Point: 121-124° MDL No.: MFCD03093998
Formula: C₂₁H₂₆
Peso molecolare: 278,43 g/mol
Punto di fusione: 121…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093998
CAS Number: 58775-05-6