Stampa…
2,6-Diacetylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2377-25G D2377-5G
TCIAD2377-25GEA 196 EUR
TCIAD2377-25G TCIAD2377-5G
2,6-Diacetylpyridine ≥98.0% (by GC)
2,6-Diacetylpyridine
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di ebollizione: 126°C
MDL Number: MFCD00006304
CAS Number: 1129-30-2
EINECS: 214-442-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96a1b4ee04c5f6b5e3387ec2a073c194134faa15&vid=96a1b4ee04c5f6b5e3387ec2a073c194134faa15&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C