Stampa…
Sodium nicotinate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22224.22 B22224.36
B22224.22EA 38.6 EUR
B22224.22 B22224.36
Sodium nicotinate ≥98%
Sodium nicotinate
Purity: 98% CAS No.: 54-86-4 Molecular Formula: C6H4NNaO2 Formula Weight: 145.10 Melting Point: 300°C MDL No.: MFCD00064352
Formula: C₆H₄NNaO₂
Peso molecolare: 145,10 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064352
CAS Number: 54-86-4
EINECS: 200-215-1