Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate
A17250.06
A17250.14
A17250.22
A17250.06EA
48.8
EUR
A17250.06
A17250.14
A17250.22
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 881-86-7
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Melting Point: 160-163°
Beilstein Reference: 172251
Formula:
C₉H₉NO₄ Peso molecolare: 195,17 g/mol Punto di fusione: 160…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00034767 CAS Number: 881-86-7 |