Nicotinoyl chloride hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 20260-53-1
Molecular Formula: C6H4ClNO.HCl
Formula Weight: 178.02
Melting Point: 149-155°
Beilstein Reference: 3655772
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012820
Formula:
C₆H₅Cl₂NO Punto di fusione: 149…155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012820 CAS Number: 20260-53-1 EINECS: 243-648-1 UN: 3261 ADR: 8,II |