Stampa…
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornitore: TCI
Attenzione
M2029-1G M2029-5G
TCIAM2029-1GEA 16 EUR
TCIAM2029-1G TCIAM2029-5G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
Punto di fusione: 138°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093044
CAS Number: 163105-89-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea2f438726d2a1cfa33c4678bb4359f898b35f8d&vid=ea2f438726d2a1cfa33c4678bb4359f898b35f8d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %