2-Methoxy-5-pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 163105-89-3
Molecular Formula: C6H8BNO3
Formula Weight: 152.95
Melting Point: 132-133°
Beilstein Reference: 9119950
Formula:
C₆H₈BNO₃ Punto di fusione: 132…133 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093044 CAS Number: 163105-89-3 |