Stampa…
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L20094.03 L20094.06
L20094.03EA 61.5 EUR
L20094.03 L20094.06
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 163105-90-6 Molecular Formula: C6H8BNO3 Formula Weight: 152.95 Melting Point: 136-138° MDL No.: MFCD03411572
Formula: C₆H₈BNO₃
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411572
CAS Number: 163105-90-6