Cyclopentanesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cyclopentanesulphonylchloride
Purity: 97%
CAS No.: 26394-17-2
Molecular Formula: C5H9ClO2S
Formula Weight: 168.64
Boiling Point: 71-73°/2mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD04117774
Formula:
C₅H₉ClO₂S Punto di ebollizione: 71…73 °C (2 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04117774 CAS Number: 26394-17-2 UN: 3265 ADR: 8,II |